Anti-LEF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP12048A
ABGEAP12048AEA 354 EUR InStock
ABGEAP12048A
Anti-LEF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LEF1 (lymphoid enhancer-binding factor 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité