Anti-SDHD Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP12155A
ABGEAP12155AEA 354 EUR InStock
ABGEAP12155A
Anti-SDHD Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SDHD (succinate dehydrogenase complex, subunit D, integral membrane protein)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité