Anti-TAF4B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP12163B
ABGEAP12163BEA 354 EUR InStock
ABGEAP12163B
Anti-TAF4B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TAF4B (TAF4b RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 105kDa)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité