Anti-FOXD4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP12181C
ABGEAP12181CEA 348 EUR InStock
ABGEAP12181C
Anti-FOXD4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FOXD4 (forkhead box D4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité