Anti-FOXI2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP12339C
ABGEAP12339CEA 354 EUR InStock
ABGEAP12339C
Anti-FOXI2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FOXI2 (forkhead box I2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité