Anti-OR4P4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP12372B
ABGEAP12372BEA 354 EUR InStock
ABGEAP12372B
Anti-OR4P4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: OR4P4 (olfactory receptor, family 4, subfamily P, member 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité