Anti-ST6GALNAC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP12398A
ABGEAP12398AEA 354 EUR InStock
ABGEAP12398A
Anti-ST6GALNAC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ST6GALNAC1 (ST6 (alpha-N-acetyl-neuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité