Anti-PSAPL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP12400A
ABGEAP12400AEA 348 EUR InStock
ABGEAP12400A
Anti-PSAPL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PSAPL1 (prosaposin-like 1 (gene/pseudogene))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité