Anti-PPP1R42 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP12456B
ABGEAP12456BEA 348 EUR InStock
ABGEAP12456B
Anti-PPP1R42 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PPP1R42 (protein phosphatase 1, regulatory subunit 42)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité