Anti-SLC25A53 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP12524B
ABGEAP12524BEA 348 EUR InStock
ABGEAP12524B
Anti-SLC25A53 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLC25A53 (solute carrier family 25, member 53)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité