Anti-His6-FAP Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP12541A
ABGEAP12541AEA 354 EUR InStock
ABGEAP12541A
Anti-His6-FAP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: His6-FAP
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité