Anti-MLXIPL Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP12562B
ABGEAP12562BEA 348 EUR InStock
ABGEAP12562B
Anti-MLXIPL Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MLXIPL (MLX interacting protein-like)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité