Anti-RET Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP12639A
ABGEAP12639AEA 354 EUR InStock
ABGEAP12639A
Anti-RET Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RET
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité