Anti-SF3B3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP12703B
ABGEAP12703BEA 348 EUR InStock
ABGEAP12703B
Anti-SF3B3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SF3B3 (splicing factor 3b, subunit 3, 130kDa)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité