Anti-FGFRL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP12726A
ABGEAP12726AEA 354 EUR InStock
ABGEAP12726A
Anti-FGFRL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FGFRL1 (fibroblast growth factor receptor-like 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
400 µl ABGEAP12726A
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité