Anti-PTGR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP12869A
ABGEAP12869AEA 354 EUR InStock
ABGEAP12869A
Anti-PTGR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PTGR2 (prostaglandin reductase 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité