Anti-UQCRB Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP12961C
ABGEAP12961CEA 354 EUR InStock
ABGEAP12961C
Anti-UQCRB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: UQCRB (ubiquinol-cytochrome c reductase binding protein)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité