Anti-ZHX3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP12969B
ABGEAP12969BEA 354 EUR InStock
ABGEAP12969B
Anti-ZHX3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ZHX3 (zinc fingers and homeoboxes 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité