Anti-ARFIP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP12992C
ABGEAP12992CEA 354 EUR InStock
ABGEAP12992C
Anti-ARFIP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ARFIP1 (ADP-ribosylation factor interacting protein 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité