Anti-KCND1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP13021A
ABGEAP13021AEA 354 EUR InStock
ABGEAP13021A
Anti-KCND1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KCND1 (potassium voltage-gated channel, Shal-related subfamily, member 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité