Anti-PROSC Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP13026B
ABGEAP13026BEA 348 EUR InStock
ABGEAP13026B
Anti-PROSC Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PROSC (proline synthetase co-transcribed homolog (bacterial))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité