Anti-ABCC12 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP13196C
ABGEAP13196CEA 354 EUR InStock
ABGEAP13196C
Anti-ABCC12 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ABCC12 (ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 12)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
400 µl ABGEAP13196C
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité