Anti-WIPI2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP13314A
ABGEAP13314AEA 354 EUR InStock
ABGEAP13314A
Anti-WIPI2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: WIPI2 (WD repeat domain, phosphoinositide interacting 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité