Anti-ERV3-1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP13435B
ABGEAP13435BEA 354 EUR InStock
ABGEAP13435B
Anti-ERV3-1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ERV3-1 (endogenous retrovirus group 3, member 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité