Anti-NEUROD6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP13481A
ABGEAP13481AEA 354 EUR InStock
ABGEAP13481A
Anti-NEUROD6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NEUROD6 (neuronal differentiation 6)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité