Anti-SLC30A6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP13600C
ABGEAP13600CEA 354 EUR InStock
ABGEAP13600C
Anti-SLC30A6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLC30A6 (solute carrier family 30 (zinc transporter), member 6)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité