Anti-NKD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP13613A
ABGEAP13613AEA 354 EUR InStock
ABGEAP13613A
Anti-NKD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NKD1 (naked cuticle homolog 1 (Drosophila))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité