Anti-OR14C36 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP13761B
ABGEAP13761BEA 354 EUR InStock
ABGEAP13761B
Anti-OR14C36 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: OR14C36 (olfactory receptor, family 14, subfamily C, member 36)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité