Anti-MGAT5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP13815B
ABGEAP13815BEA 348 EUR InStock
ABGEAP13815B
Anti-MGAT5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MGAT5 (mannosyl (alpha-1,6-)-glycoprotein beta-1,6-N-acetyl-glucosaminyltransferase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité