Anti-NEK6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP13926B
ABGEAP13926BEA 354 EUR InStock
ABGEAP13926B
Anti-NEK6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NEK6 (NIMA-related kinase 6)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité