Anti-UGT1A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP13949A
ABGEAP13949AEA 354 EUR InStock
ABGEAP13949A
Anti-UGT1A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: UGT1A1 (UDP glucuronosyltransferase 1 family, polypeptide A1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité