Anti-TP63 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP13965B
ABGEAP13965BEA 354 EUR InStock
ABGEAP13965B
Anti-TP63 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TP63
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité