Anti-PCSK7 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP14045B
ABGEAP14045BEA 348 EUR InStock
ABGEAP14045B
Anti-PCSK7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PCSK7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité