Anti-GNL3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP1405B
ABGEAP1405BEA 354 EUR InStock
ABGEAP1405B
Anti-GNL3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GNL3 (guanine nucleotide binding protein-like 3 (nucleolar))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité