Anti-Pak7 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP14074A
ABGEAP14074AEA 354 EUR InStock
ABGEAP14074A
Anti-Pak7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Pak7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité