Anti-USP46 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP14161B
ABGEAP14161BEA 348 EUR InStock
ABGEAP14161B
Anti-USP46 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: USP46 (ubiquitin specific peptidase 46)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité