Anti-CARD10 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP14373C
ABGEAP14373CEA 348 EUR InStock
ABGEAP14373C
Anti-CARD10 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CARD10 (caspase recruitment domain family, member 10)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité