Anti-ARIH2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP14375B
ABGEAP14375BEA 348 EUR InStock
ABGEAP14375B
Anti-ARIH2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ARIH2 (ariadne RBR E3 ubiquitin protein ligase 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité