Anti-PPM1G Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP14396A
ABGEAP14396AEA 354 EUR InStock
ABGEAP14396A
Anti-PPM1G Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PPM1G (protein phosphatase, Mg2+/Mn2+ dependent, 1G)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité