Anti-KCNC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP14545B
ABGEAP14545BEA 348 EUR InStock
ABGEAP14545B
Anti-KCNC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KCNC1 (potassium voltage-gated channel, Shaw-related subfamily, member 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité