Anti-FLT3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP14621A
ABGEAP14621AEA 354 EUR InStock
ABGEAP14621A
Anti-FLT3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FLT3 (fms-related tyrosine kinase 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité