Anti-PDE8A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP1463C
ABGEAP1463CEA 348 EUR InStock
ABGEAP1463C
Anti-PDE8A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PDE8A (phosphodiesterase 8A)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité