Anti-POLN Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP14647B
ABGEAP14647BEA 354 EUR InStock
ABGEAP14647B
Anti-POLN Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: POLN (polymerase (DNA directed) nu)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité