Anti-MORF4L2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP14737B
ABGEAP14737BEA 354 EUR InStock
ABGEAP14737B
Anti-MORF4L2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MORF4L2 (mortality factor 4 like 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité