Anti-HTATIP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP14762A
ABGEAP14762AEA 354 EUR InStock
ABGEAP14762A
Anti-HTATIP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HTATIP2 (HIV-1 Tat interactive protein 2, 30kDa)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité