Anti-LIN28B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP1485C
ABGEAP1485CEA 348 EUR InStock
ABGEAP1485C
Anti-LIN28B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LIN28B (lin-28 homolog B (C. elegans))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité