Anti-NTN3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP14887B
ABGEAP14887BEA 354 EUR InStock
ABGEAP14887B
Anti-NTN3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NTN3 (netrin 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
400 µl ABGEAP14887B
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité