Anti-GPER1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP14967B
ABGEAP14967BEA 348 EUR InStock
ABGEAP14967B
Anti-GPER1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GPER1 (G protein-coupled estrogen receptor 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité