Anti-TLR4 rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: Abgent
AP1504A
ABGEAP1504AEA 354 EUR InStock
ABGEAP1504A
Anti-TLR4 rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TLR4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-Terminal ( 39–55 aa)
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité