Anti-COX7A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP16006C
ABGEAP16006CEA 348 EUR InStock
ABGEAP16006C
Anti-COX7A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: COX7A1 (cytochrome c oxidase subunit VIIa polypeptide 1 (muscle))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité